Learn More
Phosphate de sodium monobasique anhydre (cristaux colorimétriques à blancs), Fisher BioReagents
Code produit. 10133153
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
Conditionnement:
Bouteille en verre
Flacon poly
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21626
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 21626
Pour les applications de culture tissulaire et de biologie moléculaire.
Le phosphate de sodium est couramment utilisé dans les applications de culture tissulaire et de biologie moléculaire.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7558-80-7
Formule moléculaire H2NaO4P
Poids moléculaire (g/mol) 119.98
Numéro MDL MFCD00003527,MFCD00146206
Clé InChI AJPJDKMHJJGVTQ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme monosodium phosphate, sodium dihydrogen phosphate, sodium dihydrogenorthophosphate, sodium phosphate monobasic, sodium acid phosphate, sodium phosphate, monobasic, monosodium dihydrogen orthophosphate, sodium phosphate monobasic anhydrous, monosodium orthophosphate, monobasic sodium phosphate
CID PubChem 23672064
ChEBI CHEBI:37585
SMILES [Na+].OP(O)([O-])=O
Spécification
Point d’ébullition 203.9°C
Nom chimique ou matériau Sodium Phosphate Monobasic Anhydrous
Point de fusion 100°C
Couleur Blanc
pH 4.1 to 4.5
Forme physique Solide
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage ≥99 %
Merck Index 15, 8790
Nom IUPAC dihydrogènophosphate de sodium
Poids de la formule 119.98
Pourcentage de pureté ≥99%
Identification Pass Test
Conditionnement Bouteille en verre
Densité 2.04g/cm³