Learn More
Phosphate de sodium dibasique, Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, Ph. Eur., USP, FCC, E339, anhydre, 98 à 100,5 % (calc. à la substance séchée), Honeywell Fluka™
Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, Ph. Eur., USP, FCC, E339, anhydre, 98 à 100,5 % (calc. à la substance séchée)
47.04€ - 879.03€
Identifiants chimiques
CAS | 7558-79-4 |
---|---|
Formule moléculaire | HNa2O4P |
Poids moléculaire (g/mol) | 141.96 |
Numéro MDL | MFCD00003496 |
Clé InChI | BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt |
CID PubChem | 24203 |
ChEBI | CHEBI:34683 |
Nom IUPAC | disodique ; phosphate d’hydrogène |
SMILES | [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15670750
|
Honeywell-Fluka
04276-1KG |
1 kg |
47.04€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15600760
|
Honeywell-Fluka
04276-5KG |
5 kg |
261.33€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15610760
|
Honeywell-Fluka
04276-6X1KG |
6 x 1 kg |
222.40€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15690750
|
Honeywell-Fluka
04276-4X5KG |
4 x 5 kg |
879.03€
4 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15680750
|
Honeywell-Fluka
04276-25KG |
25 kg |
605.76€
25kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
7558-79-4 | |
141.96 | |
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L | |
24203 | |
disodique ; phosphate d’hydrogène |
HNa2O4P | |
MFCD00003496 | |
disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt | |
CHEBI:34683 | |
[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O |
Spécification
Sodium Phosphate Dibasic | |
7558-79-4 | |
HNa2O4P | |
MFCD00003496 | |
Very Soluble in hot water, 8 parts soluble in water , insoluble in alcohol | |
[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O | |
141.96 | |
CHEBI:34683 | |
98 to 100.5% (calc. to the dried substance) |
Meets analytical specification of Ph.Eur.BP, USP, FCC | |
Anhydrous | |
Na2HPO4 | |
disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt | |
BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L | |
disodique ; phosphate d’hydrogène | |
24203 | |
141.96g/mol | |
puriss. |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-448-7
missing translation for 'rtecsNumber' : WC4500000