Learn More
Phosphate de sodium dibasique, Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, Ph. Eur., USP, FCC, E339, anhydre, 98 à 100,5 % (calc. à la substance séchée), Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Code produit. 15600760
Click to view available options
Quantité:
1 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, Ph. Eur., USP, FCC, E339, anhydre, 98 à 100,5 % (calc. à la substance séchée)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7558-79-4
Formule moléculaire HNa2O4P
Poids moléculaire (g/mol) 141.96
Numéro MDL MFCD00003496
Clé InChI BNIILDVGGAEEIG-UHFFFAOYSA-L
Synonyme disodium hydrogen phosphate, disodium phosphate, disodium hydrogenorthophosphate, sodium phosphate dibasic, dibasic sodium phosphate, acetest, soda phosphate, disodium orthophosphate, sodium hydrogen phosphate, phosphoric acid, disodium salt
CID PubChem 24203
ChEBI CHEBI:34683
Nom IUPAC disodique ; phosphate d’hydrogène
SMILES [Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Phosphate Dibasic
Note relative au nom Meets analytical specification of Ph.Eur.BP, USP, FCC
Forme physique Anhydrous
Quantité 5 kg
Formule linéaire Na2HPO4
Informations sur la solubilité Very Soluble in hot water, 8 parts soluble in water , insoluble in alcohol
Poids de la formule 141.96g/mol
Pourcentage de pureté 98 to 100.5% (calc. to the dried substance)
Qualité puriss.