Learn More
Heptahydrate de phosphate de sodium dibasique, Honeywell Fluka™
Réactif ACS, 98,0 à 102,0 %
24.47€ - 762.43€
Identifiants chimiques
CAS | 7782-85-6 |
---|---|
Formule moléculaire | H17Na2O11P |
Poids moléculaire (g/mol) | 270.08 |
Numéro MDL | MFCD00149180 |
Clé InChI | PYLIXCKOHOHGKQ-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | sodium phosphate dibasic heptahydrate, unii-70wt22sf4b, sodium phosphate, dibasic, heptahydrate, sodium hydrogen phosphate heptahydrate, disodium hydrogen phosphate heptahydrate, axea paragraph signthornaae, 2na.hpo4.7h2o, sodium hydrogenphosphate heptahydrate, sodium phosphate dibasic, acs, disodium hydrogenphosphate heptahydrate |
CID PubChem | 6096963 |
SMILES | O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP(O)(O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15678130
|
Honeywell-Fluka
S9390-100G |
100 g | |||||||
15618140
|
Honeywell-Fluka
S9390-500G |
500 g |
80.75€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15688130
|
Honeywell-Fluka
S9390-1KG |
1 kg |
130.53€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15698130
|
Honeywell-Fluka
S9390-2.5KG |
2.5 kg |
307.46€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15628140
|
Honeywell-Fluka
S9390-6X500G |
6 x 500 g |
357.81€
6 pièces |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15608140
|
Honeywell-Fluka
S9390-4X2.5KG |
4 x 2.5 kg | |||||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
7782-85-6 | |
270.08 | |
PYLIXCKOHOHGKQ-UHFFFAOYSA-N | |
6096963 |
H17Na2O11P | |
MFCD00149180 | |
sodium phosphate dibasic heptahydrate, unii-70wt22sf4b, sodium phosphate, dibasic, heptahydrate, sodium hydrogen phosphate heptahydrate, disodium hydrogen phosphate heptahydrate, axea paragraph signthornaae, 2na.hpo4.7h2o, sodium hydrogenphosphate heptahydrate, sodium phosphate dibasic, acs, disodium hydrogenphosphate heptahydrate | |
O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP(O)(O)=O |
Spécification
Sodium phosphate dibasic heptahydrate | |
H17Na2O11P | |
MFCD00149180 | |
PYLIXCKOHOHGKQ-UHFFFAOYSA-N | |
disodium phosphoric acid heptahydrate | |
6096963 | |
98 to 102% |
7782-85-6 | |
Na2HPO4 · 7H2O | |
sodium phosphate dibasic heptahydrate, unii-70wt22sf4b, sodium phosphate, dibasic, heptahydrate, sodium hydrogen phosphate heptahydrate, disodium hydrogen phosphate heptahydrate, axea paragraph signthornaae, 2na.hpo4.7h2o, sodium hydrogenphosphate heptahydrate, sodium phosphate dibasic, acs, disodium hydrogenphosphate heptahydrate | |
O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP(O)(O)=O | |
270.08 | |
268.07g/mol | |
1.68g/mL at 25°C; Vapor Density: 4.9 (vs air) |