Learn More
Heptahydrate de phosphate de sodium dibasique, Honeywell Fluka™
Code produit. 15628140
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
2.5 kg
6 x 500 g
4 x 2.5 kg
Réactif ACS, 98,0 à 102,0 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7782-85-6
Formule moléculaire H17Na2O11P
Poids moléculaire (g/mol) 270.08
Numéro MDL MFCD00149180
Clé InChI PYLIXCKOHOHGKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium phosphate dibasic heptahydrate, unii-70wt22sf4b, sodium phosphate, dibasic, heptahydrate, sodium hydrogen phosphate heptahydrate, disodium hydrogen phosphate heptahydrate, axea paragraph signthornaae, 2na.hpo4.7h2o, sodium hydrogenphosphate heptahydrate, sodium phosphate dibasic, acs, disodium hydrogenphosphate heptahydrate
CID PubChem 6096963
SMILES O.O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].OP(O)(O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium phosphate dibasic heptahydrate
Quantité 6 x 500 g
Formule linéaire Na2HPO4 · 7H2O
Nom IUPAC disodium phosphoric acid heptahydrate
Poids de la formule 268.07
Pourcentage de pureté 98.0 to 102.0%
Densité 1.68g/mL at 25°C; Vapor Density: 4.9 (vs air)