Learn More
Phosphate de sodium, dibasique dodécahydraté, 98,5 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
46.03€ - 186.93€
Identifiants chimiques
CAS 10039-32-4
Formule moléculaire HNa2O412H2O
Poids moléculaire (g/mol) 358.13
Numéro MDL MFCD00149181
Clé InChI DGLRDKLJZLEJCY-UHFFFAOYSA-L
Synonyme disodium phosphate dodecahydrate, disodium hydrogen phosphate dodecahydrate, phosphoric acid, disodium salt, dodecahydrate, di-sodium hydrogen phosphate dodecahydrate, sodium hydrogenphosphate dodecahydrate, unii-e1w4n241fo, sodium phosphate dibasic dodecahydrate, sodium phosphate, dibasic, dodecahydrate, disodium orthophosphate, dodecahydrate, sodium monohydrogen phosphate dodecahydrate 2:1:1:12
CID PubChem 61456
Nom IUPAC hydrogénophosphate de sodium dodécahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10227740
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
271060010
1 kg Flacon en plastique
46.03€
1kg
10023350
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
271060025
2.5 kg Flacon en plastique
95.68€
2.50kg
10165263
Afficher les documents
Thermo Scientific Acros
271060100
10 kg Récipient en plastique
186.93€
10kg
Description
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
10039-32-4
358.13
DGLRDKLJZLEJCY-UHFFFAOYSA-L
61456
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
HNa2O412H2O
MFCD00149181
disodium phosphate dodecahydrate, disodium hydrogen phosphate dodecahydrate, phosphoric acid, disodium salt, dodecahydrate, di-sodium hydrogen phosphate dodecahydrate, sodium hydrogenphosphate dodecahydrate, unii-e1w4n241fo, sodium phosphate dibasic dodecahydrate, sodium phosphate, dibasic, dodecahydrate, disodium orthophosphate, dodecahydrate, sodium monohydrogen phosphate dodecahydrate 2:1:1:12
hydrogénophosphate de sodium dodécahydraté
Spécification
Sodium phosphate, dibasic dodecahydrate
10039-32-4
9 à 9,4 (5 % de solution aqueuse)
98.5%
Na2HPO4·12H2O
15, 8789
Solubility in water: 218g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
358.13
358.13
Analytique
35,0°C
Blanc
Crystals
HNa2O412H2O
MFCD00149181
disodium phosphate dodecahydrate, disodium hydrogen phosphate dodecahydrate, phosphoric acid, disodium salt, dodecahydrate, di-sodium hydrogen phosphate dodecahydrate, sodium hydrogenphosphate dodecahydrate, unii-e1w4n241fo, sodium phosphate dibasic dodecahydrate, sodium phosphate, dibasic, dodecahydrate, disodium orthophosphate, dodecahydrate, sodium monohydrogen phosphate dodecahydrate 2:1:1:12
DGLRDKLJZLEJCY-UHFFFAOYSA-L
hydrogénophosphate de sodium dodécahydraté
61456
98.5%