Learn More
Phosphate de sodium, dibasique dodécahydraté, 98,5 %, pour analyse, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10023350
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10039-32-4
Formule moléculaire HNa2O412H2O
Poids moléculaire (g/mol) 358.13
Numéro MDL MFCD00149181
Clé InChI DGLRDKLJZLEJCY-UHFFFAOYSA-L
Synonyme disodium phosphate dodecahydrate, disodium hydrogen phosphate dodecahydrate, phosphoric acid, disodium salt, dodecahydrate, di-sodium hydrogen phosphate dodecahydrate, sodium hydrogenphosphate dodecahydrate, unii-e1w4n241fo, sodium phosphate dibasic dodecahydrate, sodium phosphate, dibasic, dodecahydrate, disodium orthophosphate, dodecahydrate, sodium monohydrogen phosphate dodecahydrate 2:1:1:12
CID PubChem 61456
Nom IUPAC hydrogénophosphate de disodium dodécahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.OP(=O)([O-])[O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium phosphate, dibasic dodecahydrate
Point de fusion 35.0°C
Couleur Blanc
pH 9 to 9.4 (5% aq. soln.)
Forme physique Crystals
Quantité 2.5 kg
Plage de pourcentage du dosage 98.5%
Formule linéaire Na2HPO4·12H2O
Merck Index 15, 8789
Informations sur la solubilité Solubility in water: 218g/L (20°C). Other solubilities: practically insoluble in alcohol
Poids de la formule 358.13
Pourcentage de pureté 98.5%
Qualité Analytique