Learn More
Dihydrate de phosphate de sodium dibasique, conforme aux normes analytiques de BP, Ph. Eur., 98,5 à 101 % (calc. à la substance séchée), Honeywell Fluka™
Conforme aux normes analytiques de BP, Ph. Eur., 98,5 à 101 % (calc. à la substance séchée)
65.01€ - 805.66€
Identifiants chimiques
CAS | 10028-24-7 |
---|---|
Formule moléculaire | H5Na2O6P |
Poids moléculaire (g/mol) | 177.99 |
Numéro MDL | MFCD00149182 |
Clé InChI | KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | disodium hydrogen phosphate dihydrate, disodium phosphate dihydrate, sodium phosphate dibasic dihydrate, di-sodium hydrogen phosphate dihydrate, phosphoric acid, disodium salt, dihydrate, sodium hydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate, dibasic, dihydrate, disodium hydrogenphosphate dihydrate, dinatrii phosphas dihydricus, 2na.hpo4.2h2o |
CID PubChem | 6451167 |
SMILES | O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O |
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Product Code | Brand | Quantité | Price | Quantity & Availability | |||||
15650740
|
Honeywell-Fluka
04272-1KG |
1 kg |
65.01€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15660740
|
Honeywell-Fluka
04272-2.5KG |
2.5 kg |
108.44€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15690740
|
Honeywell-Fluka
04272-5KG |
5 kg |
244.11€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15600750
|
Honeywell-Fluka
04272-6X1KG |
6 x 1 kg |
324.97€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15610750
|
Honeywell-Fluka
04272-6X2.5KG |
6 x 2.5 kg | |||||||
15680740
|
Honeywell-Fluka
04272-4X5KG |
4 x 5 kg |
805.66€
4 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15670740
|
Honeywell-Fluka
04272-25KG |
25 kg |
267.65€
25kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Chemical Identifiers
10028-24-7 | |
177.99 | |
KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L | |
6451167 |
H5Na2O6P | |
MFCD00149182 | |
disodium hydrogen phosphate dihydrate, disodium phosphate dihydrate, sodium phosphate dibasic dihydrate, di-sodium hydrogen phosphate dihydrate, phosphoric acid, disodium salt, dihydrate, sodium hydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate, dibasic, dihydrate, disodium hydrogenphosphate dihydrate, dinatrii phosphas dihydricus, 2na.hpo4.2h2o | |
O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O |
Specifications
Sodium Phosphate Dibasic Dihydrate | |
10028-24-7 | |
Na2HPO4 · 2H2O | |
disodium hydrogen phosphate dihydrate, disodium phosphate dihydrate, sodium phosphate dibasic dihydrate, di-sodium hydrogen phosphate dihydrate, phosphoric acid, disodium salt, dihydrate, sodium hydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate, dibasic, dihydrate, disodium hydrogenphosphate dihydrate, dinatrii phosphas dihydricus, 2na.hpo4.2h2o | |
O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O | |
177.99 | |
177.99g/mol |
Meets analytical specification of Ph.Eur.BP | |
H5Na2O6P | |
MFCD00149182 | |
KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L | |
disodium dihydrate hydrogen phosphate | |
6451167 | |
98.5 to 101% (calc. to the dried substance) |
Safety and Handling
missing translation for 'einecsNumber' : 231-448-7