Learn More
Dihydrate de phosphate de sodium dibasique, conforme aux normes analytiques de BP, Ph. Eur., 98,5 à 101 % (calc. à la substance séchée), Honeywell Fluka™
Code produit. 15610750
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
6 x 2.5 kg
Conforme aux normes analytiques de BP, Ph. Eur., 98,5 à 101 % (calc. à la substance séchée)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10028-24-7
Formule moléculaire H5Na2O6P
Poids moléculaire (g/mol) 177.99
Numéro MDL MFCD00149182
Clé InChI KDQPSPMLNJTZAL-UHFFFAOYSA-L
Synonyme disodium hydrogen phosphate dihydrate, disodium phosphate dihydrate, sodium phosphate dibasic dihydrate, di-sodium hydrogen phosphate dihydrate, phosphoric acid, disodium salt, dihydrate, sodium hydrogenphosphate dihydrate, sodium phosphate, dibasic, dihydrate, disodium hydrogenphosphate dihydrate, dinatrii phosphas dihydricus, 2na.hpo4.2h2o
CID PubChem 6451167
SMILES O.O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Phosphate Dibasic Dihydrate
Note relative au nom Meets analytical specification of Ph.Eur.BP
Quantité 6 x 2.5 kg
Formule linéaire Na2HPO4 · 2H2O
Nom IUPAC Phosphate d’hydrogène disodique dihydraté
Poids de la formule 177.99
Pourcentage de pureté 98.5 to 101% (calc. to the dried substance)