Learn More
Phosphate de sodium, dibasique, 7-hydraté, cristal, U.S.P., J.T.Baker™
230.00€ - 624.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7782-85-6 |
---|---|
Formule moléculaire | H15Na2O11P |
Poids moléculaire (g/mol) | 268.06 |
Numéro MDL | MFCD00149180 |
Clé InChI | LVXHNCUCBXIIPE-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | sodium phosphate dibasic heptahydrate, unii-70wt22sf4b, sodium phosphate, dibasic, heptahydrate, sodium hydrogen phosphate heptahydrate, disodium hydrogen phosphate heptahydrate, axea paragraph signthornaae, 2na.hpo4.7h2o, sodium hydrogenphosphate heptahydrate, sodium phosphate dibasic, acs, disodium hydrogenphosphate heptahydrate |
CID PubChem | 6096963 |
Nom IUPAC | hydrogénophosphate de disodium heptahydraté |
SMILES | O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
15558174
|
Avantor J.T.Baker
3817-01 |
500 g | Flacon en verre ambré à col large |
230.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
15568174
|
Avantor J.T.Baker
3817-05 |
2.5 kg | Flacon poly |
624.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Identifiants chimiques
7782-85-6 | |
268.06 | |
LVXHNCUCBXIIPE-UHFFFAOYSA-L | |
6096963 | |
O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O |
H15Na2O11P | |
MFCD00149180 | |
sodium phosphate dibasic heptahydrate, unii-70wt22sf4b, sodium phosphate, dibasic, heptahydrate, sodium hydrogen phosphate heptahydrate, disodium hydrogen phosphate heptahydrate, axea paragraph signthornaae, 2na.hpo4.7h2o, sodium hydrogenphosphate heptahydrate, sodium phosphate dibasic, acs, disodium hydrogenphosphate heptahydrate | |
hydrogénophosphate de disodium heptahydraté |
Spécification
Sodium Phosphate | |
7782-85-6 | |
H15Na2O11P | |
sodium phosphate dibasic heptahydrate, unii-70wt22sf4b, sodium phosphate, dibasic, heptahydrate, sodium hydrogen phosphate heptahydrate, disodium hydrogen phosphate heptahydrate, axea paragraph signthornaae, 2na.hpo4.7h2o, sodium hydrogenphosphate heptahydrate, sodium phosphate dibasic, acs, disodium hydrogenphosphate heptahydrate | |
O.[Na+].[Na+].OP([O-])([O-])=O | |
268.06 | |
268.07 | |
1L = 1.70kg |
Dibasic, 7-Hydrate | |
Crystals | |
MFCD00149180 | |
LVXHNCUCBXIIPE-UHFFFAOYSA-L | |
hydrogénophosphate de disodium heptahydraté | |
6096963 | |
USP |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Nom du produit
Phosphate de sodium, dibasique, 7-hydraté, cristal, U.S.P., J.T.Baker™