Learn More
Phosphate de sodium, dibasique, 7-hydraté, cristal, U.S.P., J.T.Baker™
Click to view available options
Quantité:
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col large
Flacon poly
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium Phosphate |
Note relative au nom | Dibasic, 7-Hydrate |
Forme physique | Crystals |
Quantité | 2.5 kg |
Formule moléculaire | H15Na2O11P |
Poids moléculaire (g/mol) | 268.07 |
Poids de la formule | 268.07 |
Qualité | USP |
Conditionnement | Flacon poly |
Gravité spécifique | 1L = 1.70kg |