Learn More
Thermo Scientific Chemicals Phosphate de sodium, solution tampon de 0,5M, pH 7,0
74.70€ - 119.00€
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium phosphate buffer soln. |
---|---|
Concentration | Solution de tampon 0.5M |
pH | 7.0 |
Forme physique | Liquide |
Numéro MDL | MFCD00146206 |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15475959
|
Thermo Scientific Chemicals
J63791.AK |
250 mL |
74.70€
250mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15485959
|
Thermo Scientific Chemicals
J63791.AP |
500 mL |
119.00€
500mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Sodium phosphate is widely used in molecular biology, biochemistry, and chromatography. Useful in conjunction with Sodium Phosphate, Monobasic in the preparation of biological buffers. Used in many applications including the purification of antibodies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsLe phosphate de sodium est largement utilisé en biologie moléculaire, en biochimie et en chromatographie. Utile en association avec le phosphate de sodium, monobasique dans la préparation de tampons biologiques. Utilisé dans de nombreuses applications, y compris la purification d’anticorps.
Solubilité
Entièrement miscible.
Remarques
Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Garder le récipient hermétiquement fermé.
Spécification
Sodium phosphate buffer soln. | |
7.0 | |
MFCD00146206 |
Solution de tampon 0.5M | |
Liquide | |
Fully miscible. |
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
RUO – Research Use Only