Learn More
Thermo Scientific Chemicals Phosphate de sodium, solution tampon de 0,5M, pH 7,0
Marque:  Thermo Scientific Chemicals J63791.AK
Code produit. 15475959
  • 74.70€ / 250mL
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Sodium phosphate is widely used in molecular biology, biochemistry, and chromatography. Useful in conjunction with Sodium Phosphate, Monobasic in the preparation of biological buffers. Used in many applications including the purification of antibodies.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le phosphate de sodium est largement utilisé en biologie moléculaire, en biochimie et en chromatographie. Utile en association avec le phosphate de sodium, monobasique dans la préparation de tampons biologiques. Utilisé dans de nombreuses applications, y compris la purification d’anticorps.
Solubilité
Entièrement miscible.
Remarques
Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés. Garder le récipient hermétiquement fermé.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Sodium phosphate buffer soln.
7.0
250 mL
Fully miscible.
Solution de tampon 0.5M
Liquide
MFCD00146206