Learn More
Thermo Scientific Chemicals Phosphate de sodium, solution tampon de 0,2M, pH 7,0
Marque:  Thermo Scientific Chemicals J63482.K2
Code produit. 15435709
  • 110.55€ / 1L
Découvrez plus d'offres spéciales
Description
Description
Sodium phosphate is widely used as a reagent with high buffering capacity for molecular biology, biochemistry, and chromatography
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le phosphate de sodium est largement utilisé comme réactif doté d’une capacité tampon élevée pour la biologie moléculaire, la biochimie et la chromatographie
Solubilité
Entièrement miscible.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Spécification
Sodium phosphate buffer soln.
7.0
1 L
Fully miscible.
0.2 M
Liquide
MFCD00146206