Learn More
Thermo Scientific Chemicals Phosphate de sodium, solution tampon de 0,2M, pH 7,0
86.83€ - 110.55€
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium phosphate buffer soln.
Concentration Solution de tampon 0,2M
pH 7.0
Forme physique Liquide
Numéro MDL MFCD00146206
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
15425709
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
J63482.AP
500 mL
86.83€
500mL
15435709
Afficher les documents
Thermo Scientific Chemicals
J63482.K2
1 L
110.55€
1L
Description
Description
Sodium phosphate is widely used as a reagent with high buffering capacity for molecular biology, biochemistry, and chromatography
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le phosphate de sodium est largement utilisé comme réactif doté d’une capacité tampon élevée pour la biologie moléculaire, la biochimie et la chromatographie
Solubilité
Entièrement miscible.
Remarques
Conserver à l’écart des agents oxydants forts. Garder le récipient hermétiquement fermé. Stocker dans des conditions fraîches et sèches et dans des récipients bien scellés.
Spécification
Spécification
Sodium phosphate buffer soln.
7.0
MFCD00146206
Solution de tampon 0,2M
Liquide
Fully miscible.
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
FDS
Documents
Documents
Product Certifications
Nom du produit
Thermo Scientific Chemicals Phosphate de sodium, solution tampon de 0,2M, pH 7,0