Learn More
Perrhénate de sodium, > 99 % (pureté du métal), Re 68 %, Thermo Scientific Chemicals
64.82€ - 922.59€
Identifiants chimiques
CAS | 13472-33-8 |
---|---|
Formule moléculaire | NaO4Re |
Poids moléculaire (g/mol) | 273.193 |
Numéro MDL | MFCD00014231 |
Clé InChI | KMISVFTVBOPTAI-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | sodium perrhenate, unii-pe1t8nn47q, sodium tetraoxorhenate 1-, pe1t8nn47q, na.o4re, rhenium vii sodium oxide, rhenate reo41-, sodium, t-4, acmc-1bwm0, perrhenic acid sodium salt, sodium oxido trioxo rhenium |
CID PubChem | 5107658 |
Nom IUPAC | Sodium ; oxido(trioxo)rhénium |
SMILES | [O-][Re](=O)(=O)=O.[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11331229
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011412.04 |
2 g |
64.82€
2g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11321229
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011412.09 |
10 g |
233.16€
10g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11311229
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011412.18 |
50 g |
922.59€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Sodium perrhenate is used as a precursor to other rhenium compounds. Further, it reacts with sodium in ethanol to prepare nonahydridorhenate and with polysulfide solutions to get tetrathiorhenate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13472-33-8 | |
273.193 | |
KMISVFTVBOPTAI-UHFFFAOYSA-N | |
5107658 | |
[O-][Re](=O)(=O)=O.[Na+] |
NaO4Re | |
MFCD00014231 | |
sodium perrhenate, unii-pe1t8nn47q, sodium tetraoxorhenate 1-, pe1t8nn47q, na.o4re, rhenium vii sodium oxide, rhenate reo41-, sodium, t-4, acmc-1bwm0, perrhenic acid sodium salt, sodium oxido trioxo rhenium | |
Sodium ; oxido(trioxo)rhénium |
Spécification
Sodium perrhenate | |
Re 68% | |
Jaune | |
99+% (metals basis) | |
MFCD00014231 | |
Soluble in water and ethanol. | |
[O-][Re](=O)(=O)=O.[Na+] | |
273.193 | |
273.19 | |
Hygroscopic | |
5.39 |
300°C | |
13472-33-8 | |
Cristalline | |
NaO4Re | |
sodium perrhenate, unii-pe1t8nn47q, sodium tetraoxorhenate 1-, pe1t8nn47q, na.o4re, rhenium vii sodium oxide, rhenate reo41-, sodium, t-4, acmc-1bwm0, perrhenic acid sodium salt, sodium oxido trioxo rhenium | |
KMISVFTVBOPTAI-UHFFFAOYSA-N | |
Sodium ; oxido(trioxo)rhénium | |
5107658 | |
Odorless | |
White crystalline powder |
Sécurité et traitement
P210-P220-P221-P264b-P280-P302+P352-P305+P351+P338-P332+P313-P362-P370+P378q-P501c
H272-H315-H319
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :5,1, Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 236-742-9
missing translation for 'rtecsNumber' : WD3675000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Sodium perrhenate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Matière solide oxydante Catégorie 2
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
- P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
- P371+P380+P375-En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités: évacuer la zone Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Sodium perrhenate
RUO – Research Use Only