Learn More
Perrhénate de sodium, > 99 % (pureté du métal), Re 68 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11331229
Click to view available options
Quantité:
2 g
10 g
50 g
Sodium perrhenate is used as a precursor to other rhenium compounds. Further, it reacts with sodium in ethanol to prepare nonahydridorhenate and with polysulfide solutions to get tetrathiorhenate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13472-33-8
Formule moléculaire NaO4Re
Poids moléculaire (g/mol) 273.193
Numéro MDL MFCD00014231
Clé InChI KMISVFTVBOPTAI-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium perrhenate, unii-pe1t8nn47q, sodium tetraoxorhenate 1-, pe1t8nn47q, na.o4re, rhenium vii sodium oxide, rhenate reo41-, sodium, t-4, acmc-1bwm0, perrhenic acid sodium salt, sodium oxido trioxo rhenium
CID PubChem 5107658
Nom IUPAC Sodium ; oxido(trioxo)rhénium
SMILES [O-][Re](=O)(=O)=O.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium perrhenate
Point de fusion 300°C
Note relative au nom Re 68%
Couleur Jaune
Forme physique Cristalline
Quantité 2 g
Plage de pourcentage du dosage 99+% (metals basis)
Informations sur la solubilité Soluble in water and ethanol.
Poids de la formule 273.19
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Aspect White crystalline powder
Densité 5.39
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium perrhenate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Matière solide oxydante Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P371+P380+P375-En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités: évacuer la zone Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Sodium perrhenate