Learn More
Perrhénate de sodium, 99,95% (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
40.40€ - 276.00€
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11354769
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
062107.01 |
0.25 g |
40.40€
0.25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11364769
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
062107.03 |
1 g |
68.40€
1g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11374769
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
062107.06 |
5 g |
276.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
13472-33-8 |
Spécification
Rhenium(VI) oxide | |
Violet | |
99.9% (metals basis) | |
MFCD00016306 | |
KMISVFTVBOPTAI-UHFFFAOYSA-N | |
Trioxyde de rhénium | |
102110 | |
Odorless |
13472-33-8 | |
Poudre | |
NaO4Re | |
rhenium trioxide, rhenium oxide reo3, rhenium vi oxide, unii-fet0y2c413, rhenia, reo3, rhenium vi oxide trace metals basis 1g | |
[Na+].[O-][Re](=O)(=O)=O | |
273.19 | |
236.2 |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 215-228-8
RUO – Research Use Only