Learn More
Perrhénate de sodium, 99,95% (pureté du métal), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11364769
Click to view available options
Quantité:
0.25 g
1 g
5 g
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13472-33-8
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium perrhenate
Point de fusion 300°C
Couleur Blanc
Forme physique Cristalline
Quantité 1 g
Notes de pourcentage du dosage (Base des métaux)
Formule moléculaire NaO4Re
Formule linéaire NaReO4
Numéro MDL MFCD00014231
Numéro UN UN1479
Synonyme sodium perrhenate, unii-pe1t8nn47q, sodium tetraoxorhenate 1-, pe1t8nn47q, na.o4re, rhenium vii sodium oxide, rhenate reo41-, sodium, t-4, acmc-1bwm0, perrhenic acid sodium salt, sodium oxido trioxo rhenium
Clé InChI KMISVFTVBOPTAI-UHFFFAOYSA-N
SMILES [O-][Re](=O)(=O)=O.[Na+]
Nom IUPAC Sodium ; oxido(trioxo)rhénium
Poids moléculaire (g/mol) 273.193
CID PubChem 5107658
Poids de la formule 273.19
Pourcentage de pureté 99.95%
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Densité 5.390