Learn More
Peroxyde de sodium, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
38.20€ - 1153.00€
Identifiants chimiques
CAS | 1313-60-6 |
---|---|
Formule moléculaire | Na2O2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 77.97 |
Numéro MDL | MFCD00003497 |
Clé InChI | PFUVRDFDKPNGAV-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | sodium peroxide, disodium peroxide, solozone, natriumsuperoxid, sodium dioxide, disodium dioxide, natrium peroxydatum, sodium oxide, per, flocool 180, sodium oxide |
CID PubChem | 14803 |
Nom IUPAC | peroxyde de sodium |
SMILES | [O-][O-].[Na+].[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10412021
|
Thermo Scientific Acros
207700250 |
25 g | Flacon en plastique |
38.20€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10174880
|
Thermo Scientific Acros
207701000 |
100 g | Flacon en plastique |
93.60€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10626792
|
Thermo Scientific Acros
207705000 |
500 g | Flacon en plastique |
336.00€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10512714
|
Thermo Scientific Acros
207700025 |
2.5 kg | Flacon en plastique |
1153.00€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
1313-60-6 | |
77.97 | |
PFUVRDFDKPNGAV-UHFFFAOYSA-N | |
14803 | |
[O-][O-].[Na+].[Na+] |
Na2O2 | |
MFCD00003497 | |
sodium peroxide, disodium peroxide, solozone, natriumsuperoxid, sodium dioxide, disodium dioxide, natrium peroxydatum, sodium oxide, per, flocool 180, sodium oxide | |
peroxyde de sodium |
Spécification
Sodium peroxide | |
p.a. | |
Jaune | |
96% | |
Na2O2 | |
06,548; 07,341; 11,492 | |
sodium peroxide, disodium peroxide, solozone, natriumsuperoxid, sodium dioxide, disodium dioxide, natrium peroxydatum, sodium oxide, per, flocool 180, sodium oxide | |
PFUVRDFDKPNGAV-UHFFFAOYSA-N | |
peroxyde de sodium | |
14803 | |
96% | |
2.8000g/mL |
460.0°C | |
1313-60-6 | |
Granulés | |
Na2O2 | |
MFCD00003497 | |
15, 8786 | |
Solubility in water: reacts violently. Other solubilities: forming naoh and h2o2, freely soluble | |
[O-][O-].[Na+].[Na+] | |
77.97 | |
77.97 | |
2.8 |
Seguridad y manipulación
Déclaration GHS H
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Peut provoquer un incendie ou une explosion ; comburant puissant.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION : rincer la bouche.
NE PAS faire vomir.
Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 215-209-4
missing translation for 'tsca' : TSCA
- Sodium peroxide
Palabra de advertencia
- Dangers
Clasificación
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Matière solide oxydante Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Indicaciones de peligro
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H271-Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.
Consejos de prudencia
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.