Learn More
Peroxyde de sodium, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10512714
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 1313-60-6
Formule moléculaire Na2O2
Poids moléculaire (g/mol) 77.97
Numéro MDL MFCD00003497
Clé InChI PFUVRDFDKPNGAV-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium peroxide, disodium peroxide, solozone, natriumsuperoxid, sodium dioxide, disodium dioxide, natrium peroxydatum, sodium oxide, per, flocool 180, sodium oxide
CID PubChem 14803
Nom IUPAC peroxyde de sodium
SMILES [O-][O-].[Na+].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium peroxide
Point de fusion 460.0°C
Note relative au nom p.a.
Couleur Jaune
Forme physique Granulés
Quantité 2.5 kg
Plage de pourcentage du dosage 96%
Formule linéaire Na2O2
Fieser 06,548; 07,341; 11,492
Merck Index 15, 8786
Informations sur la solubilité Solubility in water: reacts violently. Other solubilities: forming naoh and h2o2,freely soluble
Poids de la formule 77.97
Pourcentage de pureté 96%
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 2.8
Densité 2.8000g/mL
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium peroxide
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
  • Matière solide oxydante Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H290-Peut être corrosif pour les métaux.
  • H271-Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.