Learn More
Périodate de sodium, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
INaO4, numéro CAS-7790-28-5, périodate de sodium, m-périodate de sodium, périodate de sodium, périodate de sodium, acide périodique hio4, sel de sodium, méta périodate de sodium, pénodate de sodium, métapériodate de sodium, acide périodique, sel de sodium, méta périodate de sodium, 250 g, CHEBI:75226, blanc, 213,89 g/mol
105.00€ - 1195.00€
Identifiants chimiques
CAS | 7790-28-5 |
---|---|
Formule moléculaire | INaO4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 213.89 |
Numéro MDL | MFCD00003534 |
Clé InChI | JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | sodium periodate, sodium metaperiodate, sodium m-periodate, sodiumperiodate, sodium meta periodate, periodic acid, sodium salt, sodium meta-periodate, periodic acid hio4 , sodium salt, periodate sodium, sodium penodate |
CID PubChem | 23667635 |
ChEBI | CHEBI:75226 |
Nom IUPAC | periodate de sodium |
SMILES | [Na+].[O-][I](=O)(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11418962
|
Fisher Chemical
S/5980/48 |
100 g |
105.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11443423
|
Fisher Chemical
S/5980/50 |
250 g |
230.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11413753
|
Fisher Chemical
S/5980/65 |
5 kg |
1195.00€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
INaO4, numéro CAS-7790-28-5, périodate de sodium, m-périodate de sodium, périodate de sodium, périodate de sodium, acide périodique hio4, sel de sodium, méta périodate de sodium, pénodate de sodium, métapériodate de sodium, acide périodique, sel de sodium, méta périodate de sodium, 250 g, CHEBI:75226, blanc, 213,89 g/mol
Identifiants chimiques
7790-28-5 | |
213.89 | |
JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M | |
23667635 | |
periodate de sodium |
INaO4 | |
MFCD00003534 | |
sodium periodate, sodium metaperiodate, sodium m-periodate, sodiumperiodate, sodium meta periodate, periodic acid, sodium salt, sodium meta-periodate, periodic acid hio4 , sodium salt, periodate sodium, sodium penodate | |
CHEBI:75226 | |
[Na+].[O-][I](=O)(=O)=O |
Spécification
300°C | |
Blanc | |
INaO4 | |
sodium periodate, sodium metaperiodate, sodium m-periodate, sodiumperiodate, sodium meta periodate, periodic acid, sodium salt, sodium meta-periodate, periodic acid hio4 , sodium salt, periodate sodium, sodium penodate | |
[Na+].[O-][I](=O)(=O)=O | |
213.89 | |
CHEBI:75226 | |
Récipient de poudre en plastique |
7790-28-5 | |
3.4 to 4.5 | |
MFCD00003534 | |
JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M | |
periodate de sodium | |
23667635 | |
213.89g/mol |