Learn More
Périodate de sodium, certifié AR pour analyse, Fisher Chemical
Code produit. 11413753
Click to view available options
Quantité:
100 g
250 g
5 kg
INaO4, numéro CAS-7790-28-5, périodate de sodium, m-périodate de sodium, périodate de sodium, périodate de sodium, acide périodique hio4, sel de sodium, méta périodate de sodium, pénodate de sodium, métapériodate de sodium, acide périodique, sel de sodium, méta périodate de sodium, 250 g, CHEBI:75226, blanc, 213,89 g/mol
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7790-28-5
Formule moléculaire INaO4
Poids moléculaire (g/mol) 213.89
Numéro MDL MFCD00003534
Clé InChI JQWHASGSAFIOCM-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium periodate, sodium metaperiodate, sodium m-periodate, sodiumperiodate, sodium meta periodate, periodic acid, sodium salt, sodium meta-periodate, periodic acid hio4 , sodium salt, periodate sodium, sodium penodate
CID PubChem 23667635
ChEBI CHEBI:75226
Nom IUPAC periodate de sodium
SMILES [Na+].[O-][I](=O)(=O)=O
Spécification
Point de fusion 300°C
Couleur Blanc
pH 3.4 to 4.5
Forme physique Solide
Quantité 5 kg
Poids de la formule 213.89g/mol
Conditionnement Récipient de poudre en plastique
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium periodate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Matière solide oxydante Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H372-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H271-Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.
Conseils de prudence
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P221-Prendre toutes précautions pour éviter de mélanger avec des matières combustibles A§.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ A§.