Learn More
Perchlorate de sodium anhydre, qualité ACS, 98,0 à 102,0 %, Thermo Scientific Chemicals
49.14€ - 145.73€
Identifiants chimiques
CAS | 7601-89-0 |
---|---|
Formule moléculaire | ClNaO4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 122.436 |
Numéro MDL | MFCD00003480 |
Clé InChI | BAZAXWOYCMUHIX-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | sodium perchlorate, perchloric acid, sodium salt, natriumperchlorat, perchlorate de sodium, natriumperchloraat dutch, natriumperchlorat german, unii-97f4mty3va, cpl 46, perchlorate de sodium french, sodio perclorato di italian |
CID PubChem | 522606 |
Nom IUPAC | perchlorate de sodium |
SMILES | [O-]Cl(=O)(=O)=O.[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11381718
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011623.22 |
100 g |
49.14€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11371718
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
011623.36 |
500 g |
145.73€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Sodium perchlorate is used in chemical analysis and in explosive materials, fireworks, and rocket motors. It is the precursor for the preparation of other perchlorate salts. It is also employed as a chaotrophic agent in DNA extraction and hybridization reactions in molecular biology. It prevents the binding of phenolic compounds to RNA during extraction. In addition, it is used in batteries, plastics and in rubber products. It is also used as a nonreactive electrolyte. Further, it is an eluent component used for analysis of biological samples by liquid chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
7601-89-0 | |
122.436 | |
BAZAXWOYCMUHIX-UHFFFAOYSA-M | |
522606 | |
[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Na+] |
ClNaO4 | |
MFCD00003480 | |
sodium perchlorate, perchloric acid, sodium salt, natriumperchlorat, perchlorate de sodium, natriumperchloraat dutch, natriumperchlorat german, unii-97f4mty3va, cpl 46, perchlorate de sodium french, sodio perclorato di italian | |
perchlorate de sodium |
Spécification
Sodium perchlorate, anhydrous | |
For analysis ACS | |
Cristalline | |
ClNaO4 | |
sodium perchlorate, perchloric acid, sodium salt, natriumperchlorat, perchlorate de sodium, natriumperchloraat dutch, natriumperchlorat german, unii-97f4mty3va, cpl 46, perchlorate de sodium french, sodio perclorato di italian | |
BAZAXWOYCMUHIX-UHFFFAOYSA-M | |
perchlorate de sodium | |
522606 | |
Réactif ACS | |
2.50 g/mL |
482°C (decomposition) | |
7601-89-0 | |
98.0 to 102.0% | |
MFCD00003480 | |
Soluble in water and alcohol. | |
[O-]Cl(=O)(=O)=O.[Na+] | |
122.436 | |
122.46 | |
Hygroscopic |
Sécurité et traitement
P210-P220-P221-P260-P264b-P270-P280-P283-P301+P312-P305+P351+P338-P306+P360-P314-P330-P370+P378q-P371+P380+P375-P501c
H271-H302-H319-H373
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :5,1 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 231-511-9
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante
- Sodium perchlorate, anhydrous
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
- Matière solide oxydante Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
Mention de danger
- H271-Peut provoquer un incendie ou une explosion; comburant puissant.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
Conseils de prudence
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P312-Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/en cas de malaise.
- P371+P380+P375-En cas d'incendie important et s'il s'agit de grandes quantités: évacuer la zone Combattre l'incendie à distance à cause du risque d'explosion.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: Sodium perchlorate
RUO – Research Use Only