Learn More
Perchlorate de sodium anhydre, qualité ACS, 98,0 à 102,0 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11371718
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient un précurseur d'explosif selon le règlement (CE) n ° 1148/2019, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Sodium perchlorate is used in chemical analysis and in explosive materials, fireworks, and rocket motors. It is the precursor for the preparation of other perchlorate salts. It is also employed as a chaotrophic agent in DNA extraction and hybridization reactions in molecular biology. It prevents the binding of phenolic compounds to RNA during extraction. In addition, it is used in batteries, plastics and in rubber products. It is also used as a nonreactive electrolyte. Further, it is an eluent component used for analysis of biological samples by liquid chromatography.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7601-89-0
Formule moléculaire ClNaO4
Poids moléculaire (g/mol) 122.436
Numéro MDL MFCD00003480
Clé InChI BAZAXWOYCMUHIX-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium perchlorate, perchloric acid, sodium salt, natriumperchlorat, perchlorate de sodium, natriumperchloraat dutch, natriumperchlorat german, unii-97f4mty3va, cpl 46, perchlorate de sodium french, sodio perclorato di italian
CID PubChem 522606
Nom IUPAC perchlorate de sodium
SMILES [O-]Cl(=O)(=O)=O.[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium perchlorate, anhydrous
Point de fusion 482°C (decomposition)
Note relative au nom For analysis ACS
Forme physique Cristalline
Quantité 500 g
Plage de pourcentage du dosage 98.0 to 102.0%
Informations sur la solubilité Soluble in water and alcohol.
Poids de la formule 122.46
Qualité Réactif ACS
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.50 g/mL