Learn More
Perborate de sodium tétrahydraté, réactif, Thermo Scientific Chemicals
27.64€ - 95.58€
Identifiants chimiques
CAS 10486-00-7
Numéro MDL MFCD00149231
Consulter d'autres spécifications
Produits 3
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11367708
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
033383.14
25 g
27.64€
25g
11357708
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
033383.22
100 g
35.07€
100g
11377708
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
033383.36
500 g
95.58€
500g
Description
Description
Sodium perborate tetrahydrate is mainly used in textile mills as a bleaching agent for a variety of fabrics, namely, wool, cotton, linen, rayon, etc, and as oxidizing and fixing agent for dyes. It is also used in dentifrices, denture cleaners and pharmaceuticals due to its cleansing, deodorizing and antiseptic properties and is incorporated in soaps and detergent powders.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
10486-00-7
MFCD00149231
Spécification
Sodium Perborate Tetrahydrate
10486-00-7
NaBO3·4H2O
Soluble in water (23g/L) at 20°C.
Réactif
1.73
60°C (decomposition)
Granulaire
MFCD00149231
153.86 (81.84 Anhydrous)
Hygroscopic
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
P201-P202-P261-P271-P281-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P310-P501c
H318-H332-H335-H360Df
missing translation for 'dotInformation' : Classe de risque :5,1 ; Groupe d’emballage :III
missing translation for 'einecsNumber' : 239-172-9
missing translation for 'rtecsNumber' : SC7350000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; Stocker sous azote
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.