Learn More
Perborate de sodium tétrahydraté, réactif, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11357708
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Sodium perborate tetrahydrate is mainly used in textile mills as a bleaching agent for a variety of fabrics, namely, wool, cotton, linen, rayon, etc, and as oxidizing and fixing agent for dyes. It is also used in dentifrices, denture cleaners and pharmaceuticals due to its cleansing, deodorizing and antiseptic properties and is incorporated in soaps and detergent powders.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10486-00-7
Poids moléculaire (g/mol) 307.71
Numéro MDL MFCD00149231
Clé InChI MCYPYXIRGFEFGL-UHFFFAOYSA-N
Nom IUPAC Tétrahydroxy-1,2,4,5,3,6-tétraoxadiborinane-3,6-diuide disodique hexahydraté
SMILES O.O.O.O.O.O.[Na+].[Na+].O[B-]1(O)OO[B-](O)(O)OO1
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Perborate Tetrahydrate
Point de fusion 60°C (decomposition)
Forme physique Granulaire
Quantité 100 g
Formule moléculaire B2H16Na2O14
Informations sur la solubilité Soluble in water (23g/L) at 20°C.
Poids de la formule 153.86 (81.84 Anhydrous)
Qualité Réactif
Sensibilité Hygroscopic
Densité 1.73
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H332-Nocif par inhalation.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.