Learn More
Perborate de sodium monohydraté, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
28.00€ - 253.00€
Identifiants chimiques
CAS | 10332-33-9 |
---|---|
Formule moléculaire | BNaO3·H2O |
Poids moléculaire (g/mol) | 99.81 |
Numéro MDL | MFCD00149230 |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10678624
|
Thermo Scientific Acros
386410250 |
25 g | Flacon en plastique |
28.00€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10678814
|
Thermo Scientific Acros
386412500 |
250 g | Flacon en plastique |
90.30€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10337273
|
Thermo Scientific Acros
386410010 |
1 kg | Flacon en plastique |
253.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Identifiants chimiques
10332-33-9 | |
BNaO3·H2O | |
99.81 | |
MFCD00149230 |
Spécification
Sodium perborate monohydrate | |
Blanc | |
94% min. (active oxygen) (Iodometry) | |
MFCD00149230 | |
99.81 | |
95% |
10332-33-9 | |
Poudre cristalline | |
BNaO3·H2O | |
Solubility in water: 15g/L (20°C) | |
99.81 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Peut nuire au fœtus.
Susceptible de nuire à la fertilité.
Peut irriter les voies respiratoires.
Provoque de graves lésions des yeux.
Nocif en cas d’ingestion.
Peut aggraver un incendie ; comburant.
Déclaration GHS P
Porter un équipement de protection des yeux/du visage.
EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX :Rincer avec précaution à l’eau pendant plusieurs minutes.
Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées.
Continuer à rincer.
Se procurer les instructions spéciales avant utilisation.
Éviter
Mention d’avertissement GHS :danger
- Sodium perborate monohydrate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Matière solide oxydante Catégorie 3
- Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Conseils de prudence
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.