Learn More
Perborate de sodium monohydraté, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10337273
Click to view available options
Quantité:
25 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
Règlementaire: Ce produit contient une substance répertoriée dans l'annexe XIV du règle ment REACH (CE) N° 1907/2006, tout client doit remplir une déclaration avant la livraison.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10332-33-9
Formule moléculaire BNaO3·H2O
Poids moléculaire (g/mol) 99.81
Numéro MDL MFCD00149230
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium perborate monohydrate
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 1 kg
Plage de pourcentage du dosage 94% min. (active oxygen) (Iodometry)
Informations sur la solubilité Solubility in water: 15g/L (20°C)
Poids de la formule 99.81
Pourcentage de pureté 95%
Conditionnement Flacon en plastique
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium perborate monohydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Matière solide oxydante Catégorie 3
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 1B
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H360Df-Peut nuire au foetus. Susceptible de nuire à la fertilité.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H272-Peut aggraver un incendie; comburant.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.