Learn More
Sodium nitroprussiate dihydraté, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
45.02€ - 1394.94€
Identifiants chimiques
CAS 13755-38-9
Formule moléculaire C5H4FeN6Na2O3
Poids moléculaire (g/mol) 297.95
Numéro MDL MFCD00149192
Clé InChI JFPDVRGGFBUORC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nitroprusside sodium, sodium pentacyanonitrosylferrate, sodium nitroferricyanide iii dihydrate, dsstox_cid_21126, dsstox_rid_79630, dsstox_gsid_41126, sodium pentacyanonitrosylferrate iii dihydrate, nitropress tn, sodium nitroprusside usp, c5fen6o.2na.2h2o
CID PubChem 11953895
SMILES O.O.[Na+].[Na+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)[N]#[O+]
Consulter d'autres spécifications
Produits 4
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Conditionnement Prix Quantité et disponibilité  
10239470
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
424360250
25 g Flacon en verre
45.02€
25g
10321651
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
424361000
100 g Flacon en verre
110.55€
100g
10381691
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
424365000
500 g Flacon en verre
364.82€
500g
10107103
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Acros
424360025
2.5 kg Flacon en verre
1394.94€
2.50kg
Description
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
13755-38-9
297.95
JFPDVRGGFBUORC-UHFFFAOYSA-N
11953895
C5H4FeN6Na2O3
MFCD00149192
nitroprusside sodium, sodium pentacyanonitrosylferrate, sodium nitroferricyanide iii dihydrate, dsstox_cid_21126, dsstox_rid_79630, dsstox_gsid_41126, sodium pentacyanonitrosylferrate iii dihydrate, nitropress tn, sodium nitroprusside usp, c5fen6o.2na.2h2o
O.O.[Na+].[Na+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)[N]#[O+]
Spécification
Sodium nitroferricyanide dihydrate
Bordeaux
C5H4FeN6Na2O3
MFCD00149192
nitroprusside sodium, sodium pentacyanonitrosylferrate, sodium nitroferricyanide iii dihydrate, dsstox_cid_21126, dsstox_rid_79630, dsstox_gsid_41126, sodium pentacyanonitrosylferrate iii dihydrate, nitropress tn, sodium nitroprusside usp, c5fen6o.2na.2h2o
JFPDVRGGFBUORC-UHFFFAOYSA-N
disodium ; fer (4+);nitroxyle anion ;pentacyanide;dihydraté
11953895
99.0 to 102.0%
1.72
13755-38-9
Crystals
Na2Fe(CN)5NO·2H2O
15,878
Solubility in water: 400g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
O.O.[Na+].[Na+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)[N]#[O+]
297.95
297.94
Réactif ACS
1.7200g/mL
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Toxique en cas d’ingestion.
Déclaration GHS P
EN CAS D’INGESTION :Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON / un médecin.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'rtecsNumber' : LJ8925000
Identifiant produit
  • Sodium nitroferricyanide dihydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./