Learn More
Sodium nitroprussiate dihydraté, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10107103
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13755-38-9
Formule moléculaire C5H4FeN6Na2O3
Poids moléculaire (g/mol) 297.95
Numéro MDL MFCD00149192
Clé InChI JFPDVRGGFBUORC-UHFFFAOYSA-N
Synonyme nitroprusside sodium, sodium pentacyanonitrosylferrate, sodium nitroferricyanide iii dihydrate, dsstox_cid_21126, dsstox_rid_79630, dsstox_gsid_41126, sodium pentacyanonitrosylferrate iii dihydrate, nitropress tn, sodium nitroprusside usp, c5fen6o.2na.2h2o
CID PubChem 11953895
SMILES O.O.[Na+].[Na+].N#C[Fe++](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)[N]#[O+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium nitroferricyanide dihydrate
Couleur Bordeaux
Forme physique Crystals
Quantité 2.5 kg
Formule linéaire Na2Fe(CN)5NO·2H2O
Merck Index 15,878
Informations sur la solubilité Solubility in water: 400g/L (20°C). Other solubilities: slightly soluble in alcohol
Nom IUPAC disodium ; fer (4+);nitroxyle anion ;pentacyanide;dihydraté
Poids de la formule 297.94
Pourcentage de pureté 99.0 to 102.0%
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon en verre
Gravité spécifique 1.72
Densité 1.7200g/mL