Learn More
Sodium nitrate, Honeywell™
Qualité réactif, ≥ 99,0%
62.31€ - 120.49€
Identifiants chimiques
CAS | 7631-99-4 |
---|---|
Formule moléculaire | NNaO3 |
Poids moléculaire (g/mol) | 84.99 |
Numéro MDL | MFCD00011119 |
Clé InChI | VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | sodium nitrate, chile saltpeter, nitrate of soda, cubic niter, etabisulfite, nitratine, soda niter, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1 |
CID PubChem | 24268 |
ChEBI | CHEBI:63005 |
Nom IUPAC | sodium;nitrate |
SMILES | [Na+].[O-][N+]([O-])=O |
Description
- ≥95 % pour usage général en laboratoire.
Identifiants chimiques
7631-99-4 | |
84.99 | |
VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N | |
24268 | |
sodium;nitrate |
NNaO3 | |
MFCD00011119 | |
sodium nitrate, chile saltpeter, nitrate of soda, cubic niter, etabisulfite, nitratine, soda niter, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1 | |
CHEBI:63005 | |
[Na+].[O-][N+]([O-])=O |
Spécification
Sodium nitrate | |
NNaO3 | |
MFCD00011119 | |
sodium nitrate, chile saltpeter, nitrate of soda, cubic niter, etabisulfite, nitratine, soda niter, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1 | |
[Na+].[O-][N+]([O-])=O | |
84.99 | |
CHEBI:63005 | |
≥99% |
7631-99-4 | |
NaNO3 | |
UN1498 | |
VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N | |
sodium;nitrate | |
24268 | |
84.99g/mol |
Sécurité et traitement
P220-P305 + P351 + P338
missing translation for 'rtecsNumber' : WC5600000