Learn More
Sodium nitrate, Honeywell™
Click to view available options
Quantité:
250 g
500 g
1 kg
Description
- ≥95% for general laboratory use.
Spécification
Spécification
Nom chimique ou matériau | Sodium nitrate |
Quantité | 1 kg |
Formule linéaire | NaNO3 |
Numéro UN | UN1498 |
Poids de la formule | 84.99g/mol |
Pourcentage de pureté | ≥99% |