Learn More
Nitrate de sodium, 99,0 % min., qualité ACS, Alfa Aesar™
31.50€ - 217.00€
Produktcode | Marke | Quantité | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Quantité | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11362448
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014493.14 |
31.50€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
11342448
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014493.30 |
250g |
39.90€
250g |
N/A | Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
11352448
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014493.A1 |
1kg |
69.10€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11332448
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
014493.A7 |
217.00€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||||
Beschreibung