Learn More
Nitrate de sodium, 99,0 % min., qualité ACS, Alfa Aesar™
Code produit. 11342448
Click to view available options
Quantité:
250g
1kg
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7631-99-4
Formule moléculaire NNaO3
Poids moléculaire (g/mol) 84.994
Numéro MDL MFCD00011119
Clé InChI VWDWKYIASSYTQR-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium nitrate, chile saltpeter, nitrate of soda, cubic niter, etabisulfite, nitratine, soda niter, sodium saltpeter, nitric acid, sodium salt, sodium i nitrate 1:1
CID PubChem 24268
ChEBI CHEBI:63005
Nom IUPAC sodium ; nitrate
SMILES [N+](=O)([O-])[O-].[Na+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium nitrate
Note relative au nom For ACS analysis
Quantité 250g
Plage de pourcentage du dosage 99.0% min.
Informations sur la solubilité Soluble in water. Slightly soluble in methanol.
Poids de la formule 84.99
Qualité ACS Reagent
Sensibilité Hygroscopic
Densité 2.26