Learn More
Oxyde de molybdène de sodium dihydraté, qualité ACS, 99,5 à 103,0 %, Thermo Scientific Chemicals
59.10€ - 197.00€
Identifiants chimiques
CAS 10102-40-6
Formule moléculaire MoNa2O4
Poids moléculaire (g/mol) 205.93
Numéro MDL MFCD00149170
Clé InChI TVXXNOYZHKPKGW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium molybdate dihydrate, sodium molybdate vi dihydrate, disodium molybdate dihydrate, unii-8f2sxi1704, na2moo4.2h2o, disodium dihydrate molybdate, molybdic acid sodium salt dihydrate, molybdic acid, disodium salt, dihydrate, sodium molybdate 2 hydrate, dipotassium dihydrate molybdate
CID PubChem 16211258
ChEBI CHEBI:75213
Nom IUPAC dioxido(dioxo)molybdène disodique dihydraté
SMILES [Na+].[Na+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Quantité Prix Quantité et disponibilité  
11306628
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
012214.22
100 g
59.10€
100g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
11396618
Afficher les documents Détails de la promotion
Thermo Scientific Alfa Aesar
012214.36
500 g
197.00€
500g
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Description
Description
It is widely used as a fertilizer in agriculture, and a corrosion inhibitor being a non-oxidizing anodic inhibitor. It reduces galvanic corrosion potential, useful in industrial waste water treatment. It is recommended for treatment of whiptail in broccoli and cauliflower. It is a precursor for molybdenum.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Identifiants chimiques
10102-40-6
205.93
TVXXNOYZHKPKGW-UHFFFAOYSA-N
16211258
dioxido(dioxo)molybdène disodique dihydraté
MoNa2O4
MFCD00149170
sodium molybdate dihydrate, sodium molybdate vi dihydrate, disodium molybdate dihydrate, unii-8f2sxi1704, na2moo4.2h2o, disodium dihydrate molybdate, molybdic acid sodium salt dihydrate, molybdic acid, disodium salt, dihydrate, sodium molybdate 2 hydrate, dipotassium dihydrate molybdate
CHEBI:75213
[Na+].[Na+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
Spécification
Sodium molybdenum oxide dihydrate
For analysis ACS
Vert
99.5-103.0%
MFCD00149170
Soluble in water.
[Na+].[Na+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
205.93
CHEBI:75213
ACS
White powder/flake/crystalline/beads
100°C-2H2O
10102-40-6
Poudre
MoNa2O4
sodium molybdate dihydrate, sodium molybdate vi dihydrate, disodium molybdate dihydrate, unii-8f2sxi1704, na2moo4.2h2o, disodium dihydrate molybdate, molybdic acid sodium salt dihydrate, molybdic acid, disodium salt, dihydrate, sodium molybdate 2 hydrate, dipotassium dihydrate molybdate
TVXXNOYZHKPKGW-UHFFFAOYSA-N
dioxido(dioxo)molybdène disodique dihydraté
16211258
241.95 (205.92 Anhydrous)
Odorless
2.71
Vidéos
Sécurité et traitement
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-551-7
missing translation for 'rtecsNumber' : QA5085000
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Température ambiante