Learn More
Molybdate(VI) de sodium dihydraté, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
36.78€ - 343.71€
Identifiants chimiques
CAS | 10102-40-6 |
---|---|
Formule moléculaire | MoNa2O4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 205.93 |
Numéro MDL | MFCD00149170 |
Clé InChI | TVXXNOYZHKPKGW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | sodium molybdate dihydrate, sodium molybdate vi dihydrate, disodium molybdate dihydrate, unii-8f2sxi1704, na2moo4.2h2o, disodium dihydrate molybdate, molybdic acid sodium salt dihydrate, molybdic acid, disodium salt, dihydrate, sodium molybdate 2 hydrate, dipotassium dihydrate molybdate |
CID PubChem | 16211258 |
ChEBI | CHEBI:75213 |
SMILES | [Na+].[Na+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
12337173
|
Thermo Scientific Acros
446360250 |
25 g | Flacon en plastique |
36.78€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12347173
|
Thermo Scientific Acros
446361000 |
100 g | Flacon en plastique |
92.96€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
12357173
|
Thermo Scientific Acros
446365000 |
500 g | Flacon en plastique |
343.71€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
10102-40-6 | |
205.93 | |
TVXXNOYZHKPKGW-UHFFFAOYSA-N | |
16211258 | |
[Na+].[Na+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O |
MoNa2O4 | |
MFCD00149170 | |
sodium molybdate dihydrate, sodium molybdate vi dihydrate, disodium molybdate dihydrate, unii-8f2sxi1704, na2moo4.2h2o, disodium dihydrate molybdate, molybdic acid sodium salt dihydrate, molybdic acid, disodium salt, dihydrate, sodium molybdate 2 hydrate, dipotassium dihydrate molybdate | |
CHEBI:75213 |
Spécification
Sodium molybdate(VI) dihydrate | |
MoNa2O4 | |
MFCD00149170 | |
sodium molybdate dihydrate, sodium molybdate vi dihydrate, disodium molybdate dihydrate, unii-8f2sxi1704, na2moo4.2h2o, disodium dihydrate molybdate, molybdic acid sodium salt dihydrate, molybdic acid, disodium salt, dihydrate, sodium molybdate 2 hydrate, dipotassium dihydrate molybdate | |
TVXXNOYZHKPKGW-UHFFFAOYSA-N | |
Dioxomolybdenumbis(olate) de disodium | |
16211258 | |
241.95 | |
3.28 |
10102-40-6 | |
Na2MoO4·2H2O | |
15,8776 | |
Solubility in water: 560g/L (o°C). Other solubilities: 1150g/l (100°C) | |
[Na+].[Na+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O | |
205.93 | |
CHEBI:75213 | |
Réactif ACS | |
3.2800g/mL |
RUO – Research Use Only