Learn More
Molybdate(VI) de sodium dihydraté, réactif ACS, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 12357173
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en plastique
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10102-40-6
Formule moléculaire MoNa2O4
Poids moléculaire (g/mol) 205.93
Numéro MDL MFCD00149170
Clé InChI TVXXNOYZHKPKGW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium molybdate dihydrate, sodium molybdate vi dihydrate, disodium molybdate dihydrate, unii-8f2sxi1704, na2moo4.2h2o, disodium dihydrate molybdate, molybdic acid sodium salt dihydrate, molybdic acid, disodium salt, dihydrate, sodium molybdate 2 hydrate, dipotassium dihydrate molybdate
CID PubChem 16211258
ChEBI CHEBI:75213
SMILES [Na+].[Na+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium molybdate(VI) dihydrate
Quantité 500 g
Formule linéaire Na2MoO4·2H2O
Merck Index 15,8776
Informations sur la solubilité Solubility in water: 560g/L (o°C). Other solubilities: 1150g/l (100°C)
Nom IUPAC dioxido(dioxo)molybdène disodique dihydraté
Poids de la formule 241.95
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon en plastique
Gravité spécifique 3.28
Densité 3.2800g/mL