Learn More
Dihydrate de molybdate de sodium, puriss., Honeywell Fluka™
Puriss., conforme aux normes analytiques de la Ph Eur, 99 à 100,5 % (calc. à la substance séchée)
473.98€ - 3935.54€
Identifiants chimiques
CAS | 10102-40-6 |
---|---|
Formule moléculaire | MoNa2O4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 205.93 |
Numéro MDL | MFCD00149170 |
Clé InChI | TVXXNOYZHKPKGW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | sodium molybdate dihydrate, sodium molybdate vi dihydrate, disodium molybdate dihydrate, unii-8f2sxi1704, na2moo4.2h2o, disodium dihydrate molybdate, molybdic acid sodium salt dihydrate, molybdic acid, disodium salt, dihydrate, sodium molybdate 2 hydrate, dipotassium dihydrate molybdate |
CID PubChem | 16211258 |
ChEBI | CHEBI:75213 |
SMILES | [Na+].[Na+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15641290
|
Honeywell-Fluka
13315-1KG |
1 kg |
473.98€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15651290
|
Honeywell-Fluka
13315-2.5KG |
2.5 kg |
1052.74€
2.50kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15661290
|
Honeywell-Fluka
13315-6X2.5KG |
6 x 2.5 kg | |||||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
10102-40-6 | |
205.93 | |
TVXXNOYZHKPKGW-UHFFFAOYSA-N | |
16211258 | |
[Na+].[Na+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O |
MoNa2O4 | |
MFCD00149170 | |
sodium molybdate dihydrate, sodium molybdate vi dihydrate, disodium molybdate dihydrate, unii-8f2sxi1704, na2moo4.2h2o, disodium dihydrate molybdate, molybdic acid sodium salt dihydrate, molybdic acid, disodium salt, dihydrate, sodium molybdate 2 hydrate, dipotassium dihydrate molybdate | |
CHEBI:75213 |
Spécification
Sodium Molybdate Dihydrate | |
10102-40-6 | |
Na2MoO4 · 2H2O | |
NONH for all modes of transport | |
TVXXNOYZHKPKGW-UHFFFAOYSA-N | |
disodium dioxomolybdenumbis(olate) | |
16211258 | |
241.95g/mol | |
puriss. |
Meets analytical specification of PhEur | |
MoNa2O4 | |
MFCD00149170 | |
sodium molybdate dihydrate, sodium molybdate vi dihydrate, disodium molybdate dihydrate, unii-8f2sxi1704, na2moo4.2h2o, disodium dihydrate molybdate, molybdic acid sodium salt dihydrate, molybdic acid, disodium salt, dihydrate, sodium molybdate 2 hydrate, dipotassium dihydrate molybdate | |
[Na+].[Na+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O | |
205.93 | |
CHEBI:75213 | |
99 to 100.5% (calc. to the dried substance) |
Sécurité et traitement
missing translation for 'einecsNumber' : 231-551-7