Learn More
Dihydrate de molybdate de sodium, puriss., Honeywell Fluka™
Code produit. 15661290
Click to view available options
Quantité:
1 kg
2.5 kg
6 x 2.5 kg
Puriss., conforme aux normes analytiques de la Ph Eur, 99 à 100,5 % (calc. à la substance séchée)
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10102-40-6
Formule moléculaire MoNa2O4
Poids moléculaire (g/mol) 205.93
Numéro MDL MFCD00149170
Clé InChI TVXXNOYZHKPKGW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium molybdate dihydrate, sodium molybdate vi dihydrate, disodium molybdate dihydrate, unii-8f2sxi1704, na2moo4.2h2o, disodium dihydrate molybdate, molybdic acid sodium salt dihydrate, molybdic acid, disodium salt, dihydrate, sodium molybdate 2 hydrate, dipotassium dihydrate molybdate
CID PubChem 16211258
ChEBI CHEBI:75213
SMILES [Na+].[Na+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Molybdate Dihydrate
Note relative au nom Meets analytical specification of PhEur
Quantité 6 x 2.5 kg
Formule linéaire Na2MoO4 · 2H2O
Numéro UN NONH for all modes of transport
Nom IUPAC disodium dioxomolybdenumbis(olate)
Poids de la formule 241.95
Pourcentage de pureté 99 to 100.5% (calc. to the dried substance)
Qualité puriss.