Learn More
Sodium Molybdate Dihydrate, 99.99% Trace Metals Basis, Honeywell™
99,99% de base de métaux à l’état de traces
107.78€ - 331.45€
Identifiants chimiques
CAS | 10102-40-6 |
---|---|
Formule moléculaire | MoNa2O4 |
Poids moléculaire (g/mol) | 205.93 |
Numéro MDL | MFCD00149170 |
Clé InChI | TVXXNOYZHKPKGW-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | sodium molybdate dihydrate, sodium molybdate vi dihydrate, disodium molybdate dihydrate, unii-8f2sxi1704, na2moo4.2h2o, disodium dihydrate molybdate, molybdic acid sodium salt dihydrate, molybdic acid, disodium salt, dihydrate, sodium molybdate 2 hydrate, dipotassium dihydrate molybdate |
CID PubChem | 16211258 |
ChEBI | CHEBI:75213 |
Nom IUPAC | disodium dioxomolybdenumbis(olate) |
SMILES | [Na+].[Na+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O |
Description
- Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires d’analyse et de chimie :
Solvants – Utilisation spécifique ACS (HPLC), utilisation générale ACS, solvants pour l’histologie et qualité de réactif pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles.
Produits inorganiques – Synthèse chimique et chimie inorganique, y compris les acides et bases essentiels, les sels, les métaux, les éléments et les réactifs pour les réactions chimiques.
Identifiants chimiques
10102-40-6 | |
205.93 | |
TVXXNOYZHKPKGW-UHFFFAOYSA-N | |
16211258 | |
disodium dioxomolybdenumbis(olate) |
MoNa2O4 | |
MFCD00149170 | |
sodium molybdate dihydrate, sodium molybdate vi dihydrate, disodium molybdate dihydrate, unii-8f2sxi1704, na2moo4.2h2o, disodium dihydrate molybdate, molybdic acid sodium salt dihydrate, molybdic acid, disodium salt, dihydrate, sodium molybdate 2 hydrate, dipotassium dihydrate molybdate | |
CHEBI:75213 | |
[Na+].[Na+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O |
Spécification
Sodium molybdate dihydrate | |
10102-40-6 | |
7 to 10 (at 20°C) | |
MoNa2O4 | |
MFCD00149170 | |
sodium molybdate dihydrate, sodium molybdate vi dihydrate, disodium molybdate dihydrate, unii-8f2sxi1704, na2moo4.2h2o, disodium dihydrate molybdate, molybdic acid sodium salt dihydrate, molybdic acid, disodium salt, dihydrate, sodium molybdate 2 hydrate, dipotassium dihydrate molybdate | |
[Na+].[Na+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O | |
205.93 | |
CHEBI:75213 | |
99.99% (trace metals basis) | |
2.37g/mL at 25°C |
100°C | |
Blanc | |
Liquid | |
Na2MoO4 · 2H2O | |
NONH for all modes of transport | |
TVXXNOYZHKPKGW-UHFFFAOYSA-N | |
disodium dioxomolybdenumbis(olate) | |
16211258 | |
241.95g/mol | |
Odorless |
Sécurité et traitement
missing translation for 'rtecsNumber' : 231-551-7