Learn More
Sodium Molybdate Dihydrate, 99.99% Trace Metals Basis, Honeywell™
Code produit. 15665650
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
Flacon poly
99,99% de base de métaux à l’état de traces
  • Nous sommes votre fournisseur de réactifs de laboratoire et de produits chimiques de haute qualité pour les laboratoires d’analyse et de chimie :
    Solvants – Utilisation spécifique ACS (HPLC), utilisation générale ACS, solvants pour l’histologie et qualité de réactif pour la synthèse chimique et d’autres applications industrielles.
    Produits inorganiques – Synthèse chimique et chimie inorganique, y compris les acides et bases essentiels, les sels, les métaux, les éléments et les réactifs pour les réactions chimiques.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10102-40-6
Formule moléculaire MoNa2O4
Poids moléculaire (g/mol) 205.93
Numéro MDL MFCD00149170
Clé InChI TVXXNOYZHKPKGW-UHFFFAOYSA-N
Synonyme sodium molybdate dihydrate, sodium molybdate vi dihydrate, disodium molybdate dihydrate, unii-8f2sxi1704, na2moo4.2h2o, disodium dihydrate molybdate, molybdic acid sodium salt dihydrate, molybdic acid, disodium salt, dihydrate, sodium molybdate 2 hydrate, dipotassium dihydrate molybdate
CID PubChem 16211258
ChEBI CHEBI:75213
Nom IUPAC disodium dioxomolybdenumbis(olate)
SMILES [Na+].[Na+].[O-][Mo]([O-])(=O)=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium molybdate dihydrate
Point de fusion 100°C
Couleur Blanc
pH 7 to 10 (at 20°C)
Forme physique Liquid
Quantité 25 g
Formule linéaire Na2MoO4 · 2H2O
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 241.95g/mol
Pourcentage de pureté 99.99% (trace metals basis)
Odeur Odorless
Conditionnement Flacon poly
Densité 2.37g/mL at 25°C