Learn More
Méthylate de sodium, solution 5,4 M (30 % en poids) dans le méthanol, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
32.50€ - 36.20€
Identifiants chimiques
CAS | 124-41-4, 67-56-1 |
---|---|
Formule moléculaire | CH3NaO |
Poids moléculaire (g/mol) | 54.02 |
Numéro MDL | MFCD00012179 |
Clé InChI | WQDUMFSSJAZKTM-UHFFFAOYSA-N |
Synonyme | sodium methanolate, sodium methoxide, sodium methylate, methoxysodium, methanol, sodium salt, feldalat nm, metilato sodico spanish, unii-ig663u5emc, methylate de sodium french, hsdb 755 |
CID PubChem | 10942334 |
Nom IUPAC | Sodium; méthanolate |
SMILES | C[O-].[Na+] |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10041464
|
Thermo Scientific Acros
428361000 |
100 mL | Flacon en verre AcroSeal™ |
32.50€
100mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10326744
|
Thermo Scientific Acros
428368000 |
800 mL | Flacon en verre AcroSeal™ |
36.20€
800mL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
124-41-4, 67-56-1 | |
54.02 | |
WQDUMFSSJAZKTM-UHFFFAOYSA-N | |
10942334 | |
C[O-].[Na+] |
CH3NaO | |
MFCD00012179 | |
sodium methanolate, sodium methoxide, sodium methylate, methoxysodium, methanol, sodium salt, feldalat nm, metilato sodico spanish, unii-ig663u5emc, methylate de sodium french, hsdb 755 | |
Sodium; méthanolate |
Spécification
93,0°C | |
1,0°C à 5,0°C | |
CH3NaO | |
MFCD00012179 | |
15, 8775 | |
Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in methanol | |
C[O-].[Na+] | |
54.02 | |
54.02 | |
0.97 |
Sodium methoxide | |
124-41-4, 67-56-1 | |
CH3ONa | |
33°C | |
sodium methanolate, sodium methoxide, sodium methylate, methoxysodium, methanol, sodium salt, feldalat nm, metilato sodico spanish, unii-ig663u5emc, methylate de sodium french, hsdb 755 | |
WQDUMFSSJAZKTM-UHFFFAOYSA-N | |
Sodium; méthanolate | |
10942334 | |
1.3701 | |
0.9700g/mL |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Toxique en cas d’ingestion.
Toxique par contact cutané.
Toxique par inhalation.
Provoque des brûlures de la peau et de graves lésions des yeux.
Risque avéré d’effets graves pour les organes.
Liquide et vapeurs inflammables.
Peut être corrosif pour les métaux.
Déclaration GHS P
Tenir à l’écart de la chaleur, des étincelles, des flammes nues et des surfaces chaudes.
- Ne pas fumer.
EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux) :Enlever immédiatement les vêtements contaminés.
Rincer la peau à l’eau / se doucher.
Porter des gants de protection / des vêtements de protection / un équipement de protection des yeux / du visage.
Mention d’avertissement GHS :danger
missing translation for 'einecsNumber' : 204-699-5
- Sodium methoxide, 5.4M (30 wt.%) solution in methanol
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
Mention de danger
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H331-Toxique par inhalation.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.