Learn More
Méthylate de sodium, solution 5,4 M (30 % en poids) dans le méthanol, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantité:
100 mL
800 mL
Conditionnement:
Flacon en verre AcroSeal™
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Spécification
Spécification
Point d’ébullition | 93.0°C |
Nom chimique ou matériau | Sodium methoxide |
Point de fusion | 1.0°C to 5.0°C |
Quantité | 800 mL |
Formule linéaire | CH3ONa |
Point d’éclair | 33°C |
Merck Index | 15, 8775 |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: reacts. Other solubilities: soluble in methanol |
Poids de la formule | 54.02 |
Conditionnement | Flacon en verre AcroSeal™ |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Sodium methoxide, 5.4M (30 wt.%) solution in methanol
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition unique Catégorie 1
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H301-Toxique en cas d'ingestion.
- H311-Toxique par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H331-Toxique par inhalation.
- H370-Risque avéré d'effets graves pour les organes.
- EUH014-Réagit violemment au contact de l'eau.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- MIXTURE LIST-Contient: methanol, sodium methoxide