Learn More
Métatungstate de sodium hydraté, cristallin, Thermo Scientific Chemicals
81.10€ - 666.00€
Identifiants chimiques
CAS | 652154-12-6 |
---|---|
Formule moléculaire | H2Na6O40W12·xH2O |
Numéro MDL | MFCD00150663 |
Synonyme | Sodium polytungstate Hydrate |
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Conditionnement | Prix | Quantité et disponibilité | ||||
10091601
|
Thermo Scientific Acros
304090500 |
50 g | Flacon en verre |
81.10€
50g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10173281
|
Thermo Scientific Acros
304092500 |
250 g | Flacon en verre |
275.00€
250g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
10423075
|
Thermo Scientific Acros
304090010 |
1 kg | Flacon en verre |
666.00€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
652154-12-6 | |
H2Na6O40W12·xH2O | |
MFCD00150663 | |
Sodium polytungstate Hydrate |
Spécification
Sodium metatungstate hydrate | |
Blanc à jaune | |
H2Na6O40W12·xH2O | |
MFCD00150663 | |
Solubility in water: >1000g/L (20°C). | |
≥85% (WO3) |
652154-12-6 | |
Poudre ou microbilles cristallines | |
Na6[H2W12O40]·xH2O | |
Sodium polytungstate Hydrate | |
2986.13 |
Sécurité et traitement
Déclaration GHS H
Nocif en cas d’ingestion.Provoque des lésions oculaires graves.Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection. IF SWALLOWED: rinse mouth. Do NOT induce vomiting. Immediately call a POISON CENTER or doctor/physician. IF ON SKIN (or hair): Take off immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower. IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing. Avoid release to the environment.
danger
- Sodium metatungstate hydrate, crystalline
Signal Word
- Dangers
Hazard Category
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Hazard Statement
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
Precautionary Statement
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.