Learn More
Métatungstate de sodium hydraté, cristallin, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10091601
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon en verre
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 652154-12-6
Formule moléculaire H2Na6O40W12·xH2O
Numéro MDL MFCD00150663
Synonyme Sodium polytungstate Hydrate
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium metatungstate hydrate
Couleur Blanc à jaune
Forme physique Poudre ou microbilles cristallines
Quantité 50 g
Formule linéaire Na6[H2W12O40]·xH2O
Informations sur la solubilité Solubility in water: >1000g/L (20°C).
Poids de la formule 2986.13
Pourcentage de pureté ≥85% (WO3)
Conditionnement Flacon en verre
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium metatungstate hydrate, crystalline
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
Conseils de prudence
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.