Learn More
Métabisulfite de sodium, Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, FCC, NF, Ph. Eur., E223, sec, 97 à 100,5 %, Honeywell Fluka™
Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, FCC, NF, Ph. Eur., E223, sec, 97 à 100,5 %
29.29€ - 589.19€
Identifiants chimiques
CAS | 7681-57-4 |
---|---|
Formule moléculaire | Na2O5S2 |
Poids moléculaire (g/mol) | 190.09 |
Numéro MDL | MFCD00167602 |
Clé InChI | LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L |
Synonyme | sodium metabisulfite, sodium pyrosulfite, sodium disulfite, disodium pyrosulfite, sodium metabisulphite, disodium disulfite, disodium disulphite, fertisilo, disodium metabisulfite, natrii disulfis |
CID PubChem | 656671 |
Nom IUPAC | disodium (sulfinatooxy)sulfinate |
SMILES | [Na+].[Na+].[O-]S(=O)OS([O-])=O |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15601340
|
Honeywell-Fluka
13459-500G |
500 g | N/A | ||||||
15671330
|
Honeywell-Fluka
13459-1KG |
1 kg |
39.34€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15611340
|
Honeywell-Fluka
13459-5KG |
5 kg |
174.30€
5kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15621340
|
Honeywell-Fluka
13459-6X1KG |
6 x 1 kg |
194.34€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15691330
|
Honeywell-Fluka
13459-4X5KG |
4 x 5 kg |
589.19€
4 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15681330
|
Honeywell-Fluka
13459-25KG |
25 kg |
527.09€
25kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
7681-57-4 | |
190.09 | |
LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L | |
656671 | |
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)OS([O-])=O |
Na2O5S2 | |
MFCD00167602 | |
sodium metabisulfite, sodium pyrosulfite, sodium disulfite, disodium pyrosulfite, sodium metabisulphite, disodium disulfite, disodium disulphite, fertisilo, disodium metabisulfite, natrii disulfis | |
disodium (sulfinatooxy)sulfinate |
Spécification
Sodium Metabisulfite | |
7681-57-4 | |
Na2O5S2 | |
MFCD00167602 | |
sodium metabisulfite, sodium pyrosulfite, sodium disulfite, disodium pyrosulfite, sodium metabisulphite, disodium disulfite, disodium disulphite, fertisilo, disodium metabisulfite, natrii disulfis | |
[Na+].[Na+].[O-]S(=O)OS([O-])=O | |
190.09 | |
190.11g/mol | |
puriss. |
Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, NF, FCC | |
Dry | |
Na2S2O5 | |
NONH for all modes of transport | |
LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L | |
disodium (sulfinatooxy)sulfinate | |
656671 | |
97 to 100.5% |
Sécurité et traitement
P280-P301 + P312 + P330-P305 + P351 + P338 + P310
H302-H318
missing translation for 'einecsNumber' : 231-673-0
missing translation for 'rtecsNumber' : UX8225000
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
- Sodium metabisulfite
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
Conseils de prudence
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.