Learn More
Métabisulfite de sodium, Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, FCC, NF, Ph. Eur., E223, sec, 97 à 100,5 %, Honeywell Fluka™
Code produit. 15601340
Click to view available options
Quantité:
500 g
1 kg
5 kg
25 kg
4 x 5 kg
6 x 1 kg
Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, FCC, NF, Ph. Eur., E223, sec, 97 à 100,5 %
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7681-57-4
Formule moléculaire Na2O5S2
Poids moléculaire (g/mol) 190.09
Numéro MDL MFCD00167602
Clé InChI LDTLADDKFLAYJA-UHFFFAOYSA-L
Synonyme sodium metabisulfite, sodium pyrosulfite, sodium disulfite, disodium pyrosulfite, sodium metabisulphite, disodium disulfite, disodium disulphite, fertisilo, disodium metabisulfite, natrii disulfis
CID PubChem 656671
Nom IUPAC disodium (sulfinatooxy)sulfinate
SMILES [Na+].[Na+].[O-]S(=O)OS([O-])=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Metabisulfite
Note relative au nom Meets analytical specification of Ph. Eur.BP, NF, FCC
Forme physique Dry
Quantité 500 g
Formule linéaire Na2S2O5
Numéro UN NONH for all modes of transport
Poids de la formule 190.11g/mol
Pourcentage de pureté 97 to 100.5%
Qualité puriss.
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Sodium metabisulfite
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • EUH031-Au contact d'un acide, dégage un gaz toxique.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.