Learn More
Iodure de sodium, puriss., Honeywell Fluka™
Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, Ph. Eur., USP, 99 à 100,5 % (calc. à la substance séchée)
45.86€ - 1527.44€
Identifiants chimiques
CAS | 7681-82-5 |
---|---|
Formule moléculaire | INa |
Poids moléculaire (g/mol) | 149.894 |
Numéro MDL | MFCD00003532 |
Clé InChI | FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | sodium iodide, ioduril, sodium monoiodide, soiodin, sodiumiodide, natrii iodidum, jodid sodny, iodure de sodium, jodid sodny czech |
CID PubChem | 5238 |
ChEBI | CHEBI:33167 |
Nom IUPAC | sodium;iodide |
SMILES | [Na+].[I-] |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
15670670
|
Honeywell-Fluka
03129-100G |
100 g | |||||||
15690670
|
Honeywell-Fluka
03129-500G |
500 g |
184.97€
500g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15680670
|
Honeywell-Fluka
03129-1KG |
1 kg |
308.51€
1kg |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
15610680
|
Honeywell-Fluka
03129-6X500G |
6 x 500 g | |||||||
15600680
|
Honeywell-Fluka
03129-6X1KG |
6 x 1 kg |
1527.44€
6 pièces |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
- Leader du secteur depuis plus de 65 ans
- Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
Identifiants chimiques
7681-82-5 | |
149.894 | |
FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M | |
5238 | |
sodium;iodide |
INa | |
MFCD00003532 | |
sodium iodide, ioduril, sodium monoiodide, soiodin, sodiumiodide, natrii iodidum, jodid sodny, iodure de sodium, jodid sodny czech | |
CHEBI:33167 | |
[Na+].[I-] |
Spécification
Sodium Iodide | |
7681-82-5 | |
NaI | |
3077 | |
FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M | |
sodium;iodide | |
5238 | |
149.89g/mol | |
puriss. | |
Vapor Density: >1 (vs air) |
Meets analytical specification of Ph.Eur. BP, USP | |
INa | |
MFCD00003532 | |
sodium iodide, ioduril, sodium monoiodide, soiodin, sodiumiodide, natrii iodidum, jodid sodny, iodure de sodium, jodid sodny czech | |
[Na+].[I-] | |
149.894 | |
CHEBI:33167 | |
99 to 100.5% (calc. to the dried substance) | |
Plastic Bottle |
Sécurité et traitement
P273-P305 + P351 + P338
H315-H319-H400
missing translation for 'einecsNumber' : 231-679-3
missing translation for 'rtecsNumber' : WB6475000