Learn More
Iodure de sodium, puriss., Honeywell Fluka™
BIOPHARMA
Code produit. 15600680
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
6 x 500 g
6 x 1 kg
Puriss., conforme aux normes analytiques de BP, Ph. Eur., USP, 99 à 100,5 % (calc. à la substance séchée)
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7681-82-5
Formule moléculaire INa
Poids moléculaire (g/mol) 149.894
Numéro MDL MFCD00003532
Clé InChI FVAUCKIRQBBSSJ-UHFFFAOYSA-M
Synonyme sodium iodide, ioduril, sodium monoiodide, soiodin, sodiumiodide, natrii iodidum, jodid sodny, iodure de sodium, jodid sodny czech
CID PubChem 5238
ChEBI CHEBI:33167
Nom IUPAC sodium ; iodure
SMILES [Na+].[I-]
Spécification
Nom chimique ou matériau Sodium Iodide
Note relative au nom Meets analytical specification of Ph.Eur. BP, USP
Quantité 6 x 1 kg
Formule linéaire NaI
Numéro UN UN3077
Poids de la formule 149.89
Pourcentage de pureté 99 to 100.5% (calc. to the dried substance)
Qualité puriss.
Densité Vapor Density: >1 (vs air)